Learn More
Sulfur Oil Standard in #2 Diesel Fuel, 1000μg/g, Set, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
8 x 125 mL
Imballaggio:
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
8 confezioni
Descrizione
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
- Sulfur Oil Standard Set
- For use with ultra low sulfur standards
- Includes sulfur standards in #2 Diesel Oil in concentrations of 5, 10, 15, 20, 25, 50 and 100 μg/g
- Also includes Sulfur Blank
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sulfur Oil Standards in #2 Diesel Fuel |
Nota nome | For Diesel Fuel Analysis |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 8 x 125 mL |
Imballaggio | Triple-leached LDPE bottle |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Set of 8 Sulfur in #2 Diesel Fuel Standards
- Attenzione
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Fuels, diesel, No 2
Product intended for laboratory use only