Learn More
Sulfur, 99.999%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10113790
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7704-34-9
Formula molecolare S
Molecular Weight (g/mol) 32.06
Numero MDL MFCD00085316
InChI Key NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC Name sulfur
SMILES [S]
Specifica
Punti di ebollizione 445.0°C
Materiale o nome chimico Sulfur
Punto di fusione 114.0°C
Nota nome 99.999%
Colore Yellow
Forma fisica Pieces
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99.999%
Fieser 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297
Punto d'infiammabilità 168°C
Indice di Merck 15, 9099
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether, soluble in carbon disulfide, benzene, (about 2.4%, at 30°C, much more at higher temps.),toluene,, acetone (2.65% at 25°C), chloroform (1.5% at 18°C)
Peso formulazione 32.05
Percent Purity 99.999%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Densità 2.36