Learn More
Sulfamic Acid, 99.0%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10040450 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
数量:
500 g
包装:
Plastic powder jar
Unit Size:
500g
Specifications
CAS 5329-14-6
熔点 200°C
颜色 White
pH 1.2
包装 Plastic powder jar
分子式 H3NO3S
MDL 编号 11603
数量 500 g
同义词 amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
InChI 键 IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NS(=O)(=O)O
IUPAC 名称 sulfamic acid
分子量 (g/mol) 97.088
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
化学式量 97.09g/mol
物理形态 Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfamic acid
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.