Learn More
Sulfacetamide, 98%, Thermo Scientific™
49.12€ - 127.00€
Identificatori chimici
CAS 144-80-9
Formula molecolare C8H10N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 214.239
InChI Key SKIVFJLNDNKQPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5320
ChEBI CHEBI:63845
IUPAC Name N-(4-aminophenyl)sulfonylacetamide
SMILES CC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15525106
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
442841000
100 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15535106
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
442845000
500 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
144-80-9
214.239
5320
N-(4-aminophenyl)sulfonylacetamide
C8H10N2O3S
SKIVFJLNDNKQPD-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:63845
CC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N
Specifica
Sulfacetamide
144-80-9
Authentic
C8H10N2O3S
CC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N
214.239
CHEBI:63845
≥97.5% (HPLC)
Sulfacetamide
182.0°C
0.5% max. (105°C, 2 hrs)
SKIVFJLNDNKQPD-UHFFFAOYSA-N
N-(4-aminophenyl)sulfonylacetamide
5320
214.24
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement Suspected of causing genetic defects.
GHS P Statement IF exposed or concerned: Get medical attention/advice.
Warning
Identificativo prodotto
  • Sulfacetamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.