Learn More
Sucrose octaacetate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sucrose octaacetate |
Punto di fusione | >78.0°C |
Colore | Cream-White to White |
Densità | 1.2800g/mL |
Punti di ebollizione | 250.0°C (1.0 mmHg) |
Residuo della combustione | 0.1% max. |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 5 g |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sucrose octaacetate