Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sucralose, 98%
CAS: 56038-13-2 | C12H19Cl3O8 | 397.63 g/mol
84.75€ - 289.00€
Identificatori chimici
CAS | 56038-13-2 |
---|---|
Formula molecolare | C12H19Cl3O8 |
Molecular Weight (g/mol) | 397.63 |
Numero MDL | MFCD03648615 |
InChI Key | BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N |
Sinonimo | sucralose, trichlorosucrose, splenda, 1',4,6'-trichlorogalactosucrose, unii-96k6uq3zd4, 1,6-dichloro-1,6-dideoxy-beta-d-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-alpha-d-galactopyranoside, 1,6-dichloro-1,6-dideoxy-beta-d-fructofuranosyl-4-chloro-4-deoxy-alpha-d-galactopyranoside, trichlorogalactosucrose, trichlorogalacto-sucrose, aspasvit |
PubChem CID | 71485 |
ChEBI | CHEBI:32159 |
IUPAC Name | (2R,3R,4R,5R,6R)-2-[(2R,3S,4S,5S)-2,5-bis(chloromethyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]oxy-5-chloro-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4-diol |
SMILES | OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15418209
|
Thermo Scientific Chemicals
J66736.18 |
50 g |
84.75€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15428209
|
Thermo Scientific Chemicals
J66736.22 |
100 g |
143.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15438209
|
Thermo Scientific Chemicals
J66736.30 |
250 g |
289.00€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Sucralose is a non-caloric sugar used as a sweetener that activates T1R2/T1R3 sweet taste receptors and modulates glucagon-like peptide-1, glucose-dependent insulinotrophic peptide, and incretin secretion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsSucralose is a non-caloric sugar used as a sweetener that activates T1R2/T1R3 sweet taste receptors and modulates glucagon-like peptide-1, glucose-dependent insulinotrophic peptide, and incretin secretion.
Solubility
Soluble in Water.
Notes
Research use only: Not intended for food, cosmetic, or diagnostic and therapeutic use in animals nor humans.
Identificatori chimici
56038-13-2 | |
397.63 | |
BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N | |
71485 | |
(2R,3R,4R,5R,6R)-2-[(2R,3S,4S,5S)-2,5-bis(chloromethyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]oxy-5-chloro-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4-diol |
C12H19Cl3O8 | |
MFCD03648615 | |
sucralose, trichlorosucrose, splenda, 1',4,6'-trichlorogalactosucrose, unii-96k6uq3zd4, 1,6-dichloro-1,6-dideoxy-beta-d-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-alpha-d-galactopyranoside, 1,6-dichloro-1,6-dideoxy-beta-d-fructofuranosyl-4-chloro-4-deoxy-alpha-d-galactopyranoside, trichlorogalactosucrose, trichlorogalacto-sucrose, aspasvit | |
CHEBI:32159 | |
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl |
Specifica
Sucralose | |
130°C (decomposition) | |
C12H19Cl3O8 | |
3654410 | |
sucralose, trichlorosucrose, splenda, 1',4,6'-trichlorogalactosucrose, unii-96k6uq3zd4, 1,6-dichloro-1,6-dideoxy-beta-d-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-alpha-d-galactopyranoside, 1,6-dichloro-1,6-dideoxy-beta-d-fructofuranosyl-4-chloro-4-deoxy-alpha-d-galactopyranoside, trichlorogalactosucrose, trichlorogalacto-sucrose, aspasvit | |
BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N | |
(2R,3R,4R,5R,6R)-2-[(2R,3S,4S,5S)-2,5-bis(chloromethyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]oxy-5-chloro-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4-diol | |
71485 | |
397.63 | |
Powder |
56038-13-2 | |
White | |
MFCD03648615 | |
14,8880 | |
Soluble in Water. | |
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl | |
397.63 | |
CHEBI:32159 | |
98% |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 259-952-2
missing translation for 'rtecsNumber' : LW5440140
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures