Learn More
Succinic acid, disodium salt, 99%, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
31.86CHF - 71.36CHF
Identificatori chimici
CAS | 150-90-3 |
---|---|
Formula molecolare | C4H4Na2O4 |
Molecular Weight (g/mol) | 162.052 |
Numero MDL | MFCD00002790 |
InChI Key | ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | disodium succinate, sodium succinate, disodium butanedioate, butanedioic acid, disodium salt, soduxin, succinic acid disodium salt, jantaran sodny czech, unii-v8zgc8isr3, succinic acid, disodium salt, fema no. 3277 |
PubChem CID | 9020 |
ChEBI | CHEBI:63675 |
IUPAC Name | disodium;butanedioate |
SMILES | C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10491821
|
Thermo Scientific Acros
208741000 |
100 g | Plastic bottle |
31.86CHF
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10636442
|
Thermo Scientific Acros
208745000 |
500 g | Plastic bottle |
71.36CHF
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
150-90-3 | |
162.052 | |
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L | |
9020 | |
disodium;butanedioate |
C4H4Na2O4 | |
MFCD00002790 | |
disodium succinate, sodium succinate, disodium butanedioate, butanedioic acid, disodium salt, soduxin, succinic acid disodium salt, jantaran sodny czech, unii-v8zgc8isr3, succinic acid, disodium salt, fema no. 3277 | |
CHEBI:63675 | |
C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Specifica
Succinic acid, disodium salt | |
150-90-3 | |
White | |
Authentic | |
C4H4Na2O4 | |
MFCD00002790 | |
15, 8808 | |
Solubility in water: 300g/L (25°C). | |
C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
162.052 | |
CHEBI:63675 | |
0.99 |
0.99 | |
>300.0°C | |
0.3% max. (120°C) | |
0.99 | |
NaO2CCH2CH2CO2Na | |
02, 606 | |
disodium succinate, sodium succinate, disodium butanedioate, butanedioic acid, disodium salt, soduxin, succinic acid disodium salt, jantaran sodny czech, unii-v8zgc8isr3, succinic acid, disodium salt, fema no. 3277 | |
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L | |
disodium;butanedioate | |
9020 | |
162.05 | |
Crystalline Powder |
Sicurezza e movimentazione
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 205-778-7
missing translation for 'rtecsNumber' : WM7751000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Succinic acid, disodium salt, anhydrous
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.