Learn More
Succinate solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Specifications
Specifications
Materiale o nome chimico | Succinate |
Imballaggio | Bottle |
Quantità | 250 mL |
Forma fisica | Liquid |
Concentrazione | 1 g/L |
Tipo | Single-component Standard Solution |
Solvent or Matrix | H2O |