Learn More
Sampling Systems™ Sub Sampler
Sampling Systems™ Sub Sampler is ideal for liquids including like water, oils, sludges, and more.
Marca:  Sampling Systems™ 5073A-1000
Codice prodotto. 15819361
  • 897.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Contact parts are made from spark suppressant brass
  • Bottle can be easily removed using patented click system
Specifica
Specifica
Nickel-plated Brass
1000 mL
125 mm
Removable glass bottle
Liquid Sampling
300 mm