Learn More
STX3 Mouse anti-Human, Rat, Clone: 1B9C7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | STX3 |
---|---|
Clone | 1B9C7 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16828935
|
Proteintech
66760-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16818935
|
Proteintech
66760-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The gene is a member of the syntaxin family. The encoded protein is targeted to the apical membrane of epithelial cells where it forms clusters and is important in establishing and maintaining polarity necessary for protein trafficking involving vesicle fusion and exocytosis. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Specifica
STX3 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
STX3, STX3A, syntaxin 3 | |
Stx3 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1B9C7 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Rat, Human | |
Q08849, Q13277 | |
6809, 81802 | |
STX3 Fusion Protein Ag7805 | |
Primary | |
-20°C | |
STX3 |