Learn More
Cole-Parmer™ Clip di ricambio Stuart™, Stuart
Per sostituire le fascette per microprovette rotte o allentate per il portaprovette Stuart™ SB3/1. Le fascette di ricambio Bibby Scientific™ per portaprovette Stuart™ SB3/1 fissano in posizione microprovette da 10 a 11.5 ml.
Marca: Cole-Parmer™ 00077-25
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Clip sostituibili per portaprovette SB3/1
- Contiene microprovette con diametro da 10 a 11.5 mm
Specifica
Clip di ricambio Stuart | |
Supporto SB3/1 e micro provette da 15 ml |