Learn More
Techne™ Stuart™ Skirted 96-well PCR Plates
These 96-well PCR plates are skirted to reduce plate distortion and provide stability.
229.00€ - 321.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
No. of Wells | 96 |
N. per confezione | 25 |
Profilo | Low |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13048523
|
Techne™
16210-30 |
Black |
321.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 07-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13038523
|
Techne™
10125-26 |
Clear |
317.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 07-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13058523
|
Techne™
16210-31 |
White |
229.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 07-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Fully skirted to reduce distortion and promote stability
- Available in Black, Clear and White
Specifica
Standard | |
96 | |
Low |
8 x 12 | |
25 | |
25 Pk. |