Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Shaking Water Bath Stainless Steel Rack
Enhance the versiltility of your Stuart™ water bath
265.00€ - 315.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shaking Water Bath |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10725004
|
Cole-Parmer™
12152-95 |
120 x 13 mm Culture Tubes |
265.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12738988
|
Cole-Parmer™
12152-93 |
25 x 50 mL Centrifuge Tubes |
311.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10181133
|
Cole-Parmer™
12152-94 |
143 x 1.5 mL Microtubes |
265.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12728988
|
Cole-Parmer™
12152-98 |
30 x 26 mm Culture Tubes |
265.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10600394
|
Cole-Parmer™
12152-96 |
72 x 16 mm Culture Tubes |
265.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12718988
|
Cole-Parmer™
12152-97 |
56 x 15 mL Centrifuge Tubes |
315.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Choose from these accessories to make your unit more versatile
- Designed to be easily interchanged with the stuart water baths and shaking water baths
Specifica
Shaking Water Bath | |
Stainless Steel |