Learn More
Techne™ RB-22A Refrigerated Bath, 22 L, -30 to 100°C; 230 V, 50/60 Hz
Handles wide range of temperatures
Marca:  Techne™ 12212-00
Codice prodotto. 11533769
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Built-in refrigeration for efficient cooling
  • Robust stainless steel construction makes for easy cleaning
Specifica
Specifica
20°C at 240W, 0°C at 240W, -10° C at 220W
Circulating bath with integrated refrigeration unit, Temperature range from -35°C to +100°C, Robust stainless-steel construction, Three models of refrigerated bath available: 7, 12, 22 liter,3 year warranty.
3 Years
50/60 Hz
30°C to 100°C
RB-22A
230 V