Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Overhead Stirrer
General purpose overhead stirrer for volumes up to 15 L
1520.00€ - 1575.00€
Specifica
Speed | 100 to 2000 rpm |
---|---|
Tensione | 230 V |
Wattage | 80 w |
Altezza (sistema metrico) | 230 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 85 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15179712
|
Cole-Parmer™
99968-14 |
15 L |
1575.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11496518
|
Cole-Parmer™
99968-27 |
25 L | N/A | ||||||
Descrizione
- Overhead stirrer, general purpose
- Used with volumes up to 15L
- Aqueous to low viscosity liquids
- Keyless chuck
- Quiet running
Specifica
100 to 2000 rpm | |
80 w | |
85 mm | |
50/60 Hz |
230 V | |
230 mm | |
230V, 50/60Hz, 80w | |
Hollow shaft, keyless chuck |