Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Hot Plate, 50°C to 300°C, Metal
Shape: Square; Size: 11.8 x 11.8 in.
Marca: Cole-Parmer™ 04805-27
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Impostazione e controllo digitali della temperatura della piastra
- Controllo accurato della temperatura mediante microprocessore
- Controlli di facile utilizzo
- La piastra superiore in metallo assicura condizioni pari e uniformi per quanto riguarda la temperatura e il riscaldamento della piastra.
- Piastra riscaldante con controllo con microprocessore per il monitoraggio accurato della temperatura della piastra.
- Grande capacità di accogliere più recipienti o vetrini da microscopio.
Specifica
Piastra riscaldante | |
230 V | |
Microprocessore | |
50°C to 300°C | |
105 mm | |
320 mm | |
230 V, da 50 a 60 Hz, 600 W | |
SD300 |
Square | |
Metal | |
11.8 x 11.8 in. | |
365 mm | |
6 kg | |
600 W | |
Da 50 a 60 Hz |