Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heater Block Inserts
Accessory heating block for 100 mL round bottom flasks for use with the Stuart™ SHB1000BASE and Stuart™ Undergrad hotplate
Marca:  Cole-Parmer™ 04805-77
Codice prodotto. 15133037
  • 210.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Safest way to heat round-bottom flasks
  • Flexible modular system for a wide range of sizes up to 500 mL
  • Low-well design is perfect for multi-neck flasks
Specifica
Specifica
250 mL
Block
1/Ea.
Large
Alluminio anodizzato
base SHB250BASE
Large Base