Learn More
Cole-Parmer™ GT-200 Series Gelation Timer
Measure the gelation time of adhesives and resins for quality control with this GT-200 Series Gelation Timer.
3080.00€
Specifica
Product Type | Gelation Timer |
---|---|
Alarms | Audible/Visible |
Accuracy | ±2% |
Display | LED |
Colore | White |
Codice del prodotto | Marca | Incrementi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Incrementi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11503839
|
Cole-Parmer™
98930-43 |
1 min. |
3080.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11513839
|
Cole-Parmer™
98930-41 |
6 sec. |
3080.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Automatically stops when gelation occurs
- Audible and visual alarms alert you at the gelation point
- Simple-to-use push buttons with large LED display
- Stainless steel plungers remove for easy cleaning
The gelation time is the transition from liquid to solid during polymerization. Test requires approximately 100 mL of sample in a container that is >1-1/2 in. (38 mm) in diameter. Once the measurement is started, the plunger moves up and down. After gelation, the plunger is halted, stopping the timer and setting off the audible and visual alarms. The bright LED digital display shows the time to the nearest minute or tenth of a minute.
Stand and clamp are sold separately.
Specifica
Gelation Timer | |
±2% | |
White | |
3.7 in. | |
4.7 in. |
Audible/Visible | |
LED | |
94 x 69 x 119 mm | |
94 mm | |
119 mm |