Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Gabled Lid
Enhance the performance of your Techne baths and circulators
399.00€ - 472.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12757969
|
Cole-Parmer™
12122-96 |
12L Bath |
472.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12767969
|
Cole-Parmer™
12122-97 |
18 and 26L Bath |
399.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12758998
|
Cole-Parmer™
12122-98 |
48L Bath |
456.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12747969
|
Cole-Parmer™
12122-95 |
8L Bath |
434.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Lids, trays, temperature probes, and other accessories for your bath.
Manufactured from stainless steel and available to fit 8 L baths to help prevent evaporation losses.