Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Flat Lid
Enhance the performance of your Techne baths and circulators
Marca:  Cole-Parmer™ 12122-89
215.60 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12717969
  • 231.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Lids, trays, temperature probes, and other accessories for your bath.
  • Manufactured from stainless steel and available to fit 8 L baths to help prevent evaporation losses.
Specifica
Specifica
12L Bath