Learn More
Cole-Parmer™ Drum for DR-200 Series Rotating Shaker System Drives
Optimize performance of your DR-200 Series Rotating Shaker System with interchangeable drums.
438.00€ - 1010.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | For changing your rotator's capacity |
---|
Codice del prodotto | Marca | N. di posizioni | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di posizioni | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11436548
|
Cole-Parmer™
51600-97 |
1 | One Bottle, Figure-8 Motion |
458.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11426548
|
Cole-Parmer™
51600-96 |
2 | 250 mL Flasks or Bottles |
438.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11446548
|
Cole-Parmer™
51600-98 |
4 | Bottles |
505.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11476538
|
Cole-Parmer™
51600-95 |
4 | Clip Plates |
615.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11456548
|
Cole-Parmer™
51600-99 |
240 | 1.5 mL Microcentrifuge Tubes |
1010.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Change your rotator's capacity with interchangeable drums
- Clip plates hold various size tubes
Drums are compatible with Cole-Parmer™ DR-200 Series Rotating Shaker System Drives (sold separately). Use drive unit in conjunction with a wide range of drums and clip plates designed to take different sizes and types of vessels.
Specifica
For changing your rotator's capacity |