Learn More
Cole-Parmer™ Disco Stuart™
Quickly and easily replace tube holder without tools using these Tube Holder Discs for Cole-Parmer™ TR-200 Series Tube Rotators.
Marca: Cole-Parmer™ 00077-15
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Choose the tube holder(s) that accommodates your tube size(s).
Specifica
Test Tubes, Blood Tubes | |
Disco | |
20 provette |
9 to 20 mm | |
Per 20 Glaser |