Learn More
Cole-Parmer™ Disco Stuart™
Quickly and easily replace tube holder without tools using these Tube Holder Discs for Cole-Parmer™ TR-200 Series Tube Rotators.
Marca:  Cole-Parmer™ 00077-11
Codice prodotto. 11406558
  • 280.00€ / Pezzo
Illuminating Protein Pathways
Usa il codice promozionale 24148 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Once tube holder is in place tubes can be easily slotted into the holder where they will be securely held
  • Holders SB3/1, SB3/2 and SB3/3 offer end over end action
Specifica
Specifica
Holds up to 46 x 1.5mL microcentrifuge tubes
Tube holder
46
1.5 mL
For 40 Microcentrifuge Tubes