Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Analog Hotplate Stirrer (White), Ambient to 450°C, Ceramic
Stirring Range: 50 to 1250 rpm, Shape: Square, Size: 6 x 6 in.
Marca:  Cole-Parmer™ CS152W
Codice prodotto. 16311786
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Hot surface warning light flashes when plate temperature is above 50°C
  • Durable front panel resists spills and chemicals
  • Available in various plate surface and body color configurations
Specifica
Specifica
Ceramica
White
White Powder-Coated Metal
Analog
6 x 6 in.
°
50/60 Hz
30 cm
500 W
Square
15 L
3 Years
LED
230 V
(2) 25 mm PTFE-Coated Stir Bars and Power Cord with Plug
230 VAC, 50/60 Hz
11.813 in.
9.3 cm
3 in.
18 cm
7 in.
Stirring Hotplate
1
50 to 1250 rpm
CE