Learn More
Techne™ Stuart™ 96-well Low Profile PCR Plates
Stuart™ 96-well Low Profile PCR Plates have shorter wells than the standard profile plates, decreasing the dead space between the heated lid of the thermal cycler and the sample. This eliminates condensation on the side wall of the tube, preventing reduction in PCR volume and increasing the efficiency of the reaction.
338.00€ - 340.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
No. of Wells | 96 |
Sterilità | Non-sterile |
N. per confezione | 25 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13078523
|
Techne™
10125-27 |
Clear |
340.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 28-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13088523
|
Techne™
16210-33 |
Black |
338.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 28-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13098523
|
Techne™
16210-34 |
White |
338.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 28-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Low profile design decreases dead space between the lid of the thermal cycler, increasing PCR efficiency
- Available in Black, White and Clear
- Non-sterile
Specifica
Standard | |
96 | |
25 | |
25 Pk. |
8 x 12 | |
Non-sterile | |
Low |