Learn More
STT3A Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1E2B12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | STT3A |
---|---|
Clone | 1E2B12 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantità | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16888585
|
Proteintech
66581-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16878585
|
Proteintech
66581-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Beschreibung
This gene encodes the basic transcription factor 3. This protein forms a stable complex with RNA polymerase IIB and is required for transcriptional initiation. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. This gene has multiple pseudogenes.Spezifikation
STT3A | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
B5, Integral membrane protein 1, ITM1, STT3 A, STT3A, TMC, Transmembrane protein TMC | |
STT3A | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1E2B12 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse | |
P46977, P46978 | |
16430, 3703 | |
STT3A Fusion Protein Ag27072 | |
Primary | |
-20°C | |
STT3A |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts