Learn More
Strontium oxide, 99.5% (metals basis), SrO ^=97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-11-0 | OSr | 103.619 g/mol
548.00€
Identificatori chimici
CAS 1314-11-0
Formula molecolare OSr
Molecular Weight (g/mol) 103.619
Numero MDL MFCD00049558
InChI Key UFQXGXDIJMBKTC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 518709
IUPAC Name oxostrontium
SMILES O=[Sr]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11339219
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
088220.22
100 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Strontium oxide was used to make television picture tube glass. It finds application in glass, optic and ceramic industry. It is an active component of paint dryers. It is also used to prepare pure strontium up on heating with aluminum under vacuum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
1314-11-0
103.619
UFQXGXDIJMBKTC-UHFFFAOYSA-N
oxostrontium
OSr
MFCD00049558
518709
O=[Sr]
Specifica
ca 3000°C
2430°C
Powder
OSr
Soluble in potassium hydroxide solution. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in acetone and ether.
O=[Sr]
103.619
103.62
4.7 g/mL
Strontium oxide
1314-11-0
99.5% (metals basis)
MFCD00049558
UFQXGXDIJMBKTC-UHFFFAOYSA-N
oxostrontium
518709
Moisture sensitive
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 215-219-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Identificativo prodotto
  • Strontium oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Strontium oxide (SrO)