Learn More
Strontium iodide, anhydrous, 99% (metals basis)
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Strontium iodide |
Punto di fusione | 515°C |
Nota nome | Anhydrous |
Colore | Brown to Yellow |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 25 g |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Indice di Merck | 14,8844 |
Peso formulazione | 341.43 |
Percent Purity | 97% |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Strontium iodide, anhydrous, 99% (metals basis) >