Learn More
Strontium hydroxide octahydrate, 98%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Strontium hydroxide octahydrate |
Punto di fusione | 100.0°C |
Colore | White |
Forma fisica | Crystalline Powder |
Quantità | 5 kg |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Formula lineare | Sr(OH)2·8H2O |
Indice di Merck | 14,8843 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 7.0g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water, soluble in acids |
Peso formulazione | 265.75 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Strontium hydroxide octahydrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.