Learn More
Strontium hydroxide octahydrate, 98%, pure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1311-10-0 | H18O10Sr | 265.75 g/mol
77.86€ - 242.21€
Identificatori chimici
CAS | 1311-10-0 |
---|---|
Formula molecolare | H18O10Sr |
Molecular Weight (g/mol) | 265.75 |
Numero MDL | MFCD00150395 |
InChI Key | UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC Name | strontium(2+) octahydrate dihydroxide |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10441671
|
Thermo Scientific Acros
270230010 |
1 kg | Glass bottle |
77.86€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11904141
|
Thermo Scientific Acros
270230050 |
5 kg | Flacone in plastica |
242.21€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
1311-10-0 | |
265.75 | |
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++] |
H18O10Sr | |
MFCD00150395 | |
strontium(2+) octahydrate dihydroxide |
Specifica
Strontium hydroxide octahydrate | |
1311-10-0 | |
Crystalline Powder | |
H18O10Sr | |
MFCD00150395 | |
Solubility in water: 7.0g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water, soluble in acids | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++] | |
265.75 | |
98% |
100.0°C | |
White | |
98% | |
Sr(OH)2·8H2O | |
14,8843 | |
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L | |
strontium(2+) octahydrate dihydroxide | |
265.75 | |
Pure |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
- Strontium hydroxide octahydrate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.