Learn More
Strontium granules, 19mm (0.76in) & down, 99% (metals basis)
Codice prodotto. p-7050182
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Strontium granules, 99%, Sr, CAS Number-7440-24-6, atom, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, estroncio, strontium, chunks, pieces, dendritic, pieces, yzs2rpe8le, strontium, elemental, strontium, distilled dendritic pieces, unii-yzs2rpe8le, 100g, (metals basis), CHEBI:33324, White to Yellow | CAS: 7440-24-6 | Sr | 87.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon with thin oil layer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-24-6
Formula molecolare Sr
Molecular Weight (g/mol) 87.62
Numero MDL MFCD00134060
InChI Key CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic
PubChem CID 5359327
ChEBI CHEBI:33324
IUPAC Name strontium
SMILES [Sr]
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium granules
Colore White to Yellow
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3208
Quantità 5 g
Percent Purity 99%
Dimensione particelle 19mm (0.76 in.) & down
Sensibilità Air and moisture sensitive
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Strontium granules
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
Consigli di prudenza
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Strontium