Learn More
Strontiumdodecairon-nonadecaoxid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7049774
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 12023-91-5 | Fe2O5Sr2 | 366.93 g/mol
Strontium dodecairon nonadecaoxide is used in manufacture of mixtures, granulates for plastic articles, production of magnet articles by compacting, sintering or other processes. And it is also used as an additive to flares, pyrotechnics, provides high refractive index to glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12023-91-5
Summenformel Fe2O5Sr2
Molekulargewicht (g/mol) 366.93
MDL-Nummer MFCD00075632
InChI-Schlüssel GKHGYOYJUWWDJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium ferrite, strontiumferrit, strontium dodecairon nonadecaoxide, oxo oxoferriooxy iron;oxostrontium, strontium ferrite, powder, hexakis ferric oxide ; strontium oxide, strontium ferrite, nanopowder, <100 nm particle size bet trace metals basis
PubChem CID 16213227
IUPAC-Name Oxo(Oxoferriooxy)eisen; Oxostrontium
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Fe+3].[Fe+3].[Sr++].[Sr++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium dodecairon nonadecaoxide
Schmelzpunkt >450°C
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents.
Formelmasse 1061.77
Reinheit (%) 99.5%
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt