Learn More
Strontium carbonate, 99.99% (metals basis)
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Descrizione
Used as a colorant in fireworks. It is also used in ceramics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Strontium carbonate |
Punto di fusione | 1100°C (decomposition) |
Nota nome | (metals basis) |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 25 g |
Indice di Merck | 14,8838 |
Informazioni di solubilità | Soluble in ammonium chloride. Slightly soluble in ammonia and water. |
IUPAC Name | strontium;carbonate |
Peso formulazione | 147.63 |
Percent Purity | 99.99% |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Strontium carbonate, 99.99% (metals basis) >