Learn More
Strontium aluminate, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12004-37-4 | SrAl2O4
114.57€ - 237.18€
Identificatori chimici
CAS 12004-37-4
Formula molecolare SrAl2O4
Numero MDL MFCD00054054
Sinonimo strontium aluminate, strontium;oxido oxo alumane, dioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-strontapentane, strontium aluminate,-100 mesh trace metals basis
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11374597
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
039647.14
25 g
114.57€
25g
11364597
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
039647.22
100 g
237.18€
100g
Descrizione
Descrizione
Strontium aluminate acts as a photo luminescent phosphor with long persistence of phosphorescence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
12004-37-4
SrAl2O4
MFCD00054054
strontium aluminate, strontium;oxido oxo alumane, dioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-strontapentane, strontium aluminate,-100 mesh trace metals basis
Specifica
Strontium aluminate
Powder
SrAl2O4
strontium aluminate, strontium;oxido oxo alumane, dioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-strontapentane, strontium aluminate,-100 mesh trace metals basis
205.58
12004-37-4
99.5% (metals basis)
MFCD00054054
Slightly soluble in water.
3.559
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 234-455-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures