Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate StrepTrap™ HP
Purificazione di proteine ricombinanti con tag Strep (II) per cromatografia di affinità. Le colonne Cytiva Life Sciences™ StrepTrap™ HP sono preimpaccate con un efficace e stabile terreno a base di Sepharose™ che offre risoluzione elevata, picchi ad alta concentrazione e purificazioni riproducibili. Anche la capacità legante è elevata.
Marca: Cytiva 28-9075-46
Descrizione
- Prepacked with StrepTactin Sepharose High Performance
- Binding capacity Approx. 6 mg Strep II-tagged protein/ml medium
- Maximum pressure: 3 bar
- Column material: polypropylene
- Compatible with a wide range of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
- Generated with 0.5M NaOH
- 1 and 5mL columns
Media
- Ligand: Streptactin
- Matrix: 6% cross-linked agarose
- Average particle size: 34μm
- pH stability working range: >7
1mL columns
- Bed dimensions: 7 x 25mm
- Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
- Bed dimensions: 16 x 25mm
- Flow velocity: <20mL/min.
Specifica
Colonna preimpaccata StrepTactin Sepharose HP | |
0.27 pollici | |
5 x 1 ml | |
25 mm | |
Polipropilene | |
3 bar | |
34μ m | |
Da 2 ° a 8 °C | |
Purificazione di proteine ricombinanti con tag Strep (II) per cromatografia di affinità |
1 ml | |
7 mm | |
0.98 in. | |
<4 ml/min. | |
StrepTactin (∼5 mg/ml di terreno) | |
7 | |
Agarosio altamente reticolato 6% | |
Ion Exchange Column |