Learn More
Cytiva Streptavidin HP MultiTrap™ Plates
Fast, reliable protein enrichment through immobilized biotinylated biomolecules in prepacked 96-well filter plates
Marca:  Cytiva 28-9031-31
Codice prodotto. 11723329
  • 2872.00€ / pezzi 4
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Flexible protocol with elution conditions formatted for both electrophoresis and LC-MS analysis workflows
  • Useful for exploiting either the strong interactions of biotin and streptavidin or the somewhat weaker interactions of 2-iminobiotin and streptavidin
  • Can also be used for the direct enrichment of proteins that are biotinylated. By binding a specific biotinylated protein to the column, protein-protein interactions can also be investigated
  • Each well is prepacked with Streptavidin Sepharose™ High Performance Medium
  • Easy scale-up to Streptavidin HP SpinTrap™ or HiTrap™ Streptavidin HP prepacked columns
  • Can be used with centrifugation or vacuum, manually or in automated robotic systems
Streptavidin Sepharose HP Medium
  • Matrix: Highly cross-linked agarose, 6%
  • Binding capacity: >300nmol biotin/mL medium; 6mg biotinylated BSA/mL medium
  • Ave. particle size: 34μm
  • pH Stability (long-term): 4 to 9
Plates
  • Well volume: 800μL
  • Max. sample loading volume: 600μL
  • Medium volume: 50μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
>300nM/mL
Streptavidin Sepharose HP, spin column and 96-well filter plates filter plates
Agarosio altamente reticolato 6%
34 μm
Protein enrichment, Protein-Protein interaction investigations
4 x 96-well plate
<150 cm/hr.
Polypropylene, Polyethylene
4°C to 8°C
4 x 96-well Plates
Filter Plate
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Streptavidin HP MultiTrap
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.