Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT Superflow™ High Capacity Resin
Strep-Tactin™XT Superflow™ high capacity resin is a 50% suspension to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
127.00€ - 1051.00€
Specifica
Tipo High Capacity Resin
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15709438
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
2-4030-025
50 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15729438
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
2-4030-010
20 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15868371
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
2-4030-002
4 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Strep-Tactin™XT Superflow™ high capacity is a 6% agarose coupled with the streptavidin variant Strep-Tactin™XT and applicable for purification of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins.
  • It allows the addition of denaturing agents such as urea during the purification procedure. In comparison to Strep-Tactin™ XT Superflow™, Strep-Tactin™XT Superflow™ high capacity has a higher density of immobilized Strep-Tactin™XT, which leads to a 3- to 5-fold higher yield of purified protein.
  • As with any other Strep-Tactin™XT resins, the unspecific protein binding is extremely low, which results in an outstanding purity of the target protein.
  • The suspension can be used for packing of gravity flow columns since the resin is optimized for column affinity chromatography, rather than for batch purification.
  • To pack a column with 1 ml resin bed volume, 2 ml 50% suspension are necessary. 
Specifica
Specifica
High Capacity Resin
Documenti
Product Certifications
Esclusivamente per scopi di ricerca.