Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT Conjugate
Strep-Tactin™XT conjugates with fluorescent label to detect Strep-tag™II and Twin-Strep-tag™ fusion proteins
270.00€ - 297.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 0.10 mL |
---|---|
Concentrazione | 0.5 mg/mL |
Contenuto kit | Solution in PBS; 0.01 % NaN3; 1 mg/ mL BSA |
Content And Storage | Undiluted: 2°C to 8°C, protect from light; Diluted: -25°C to -15°C |
Quantità | 50 μg |
Codice del prodotto | Marca | Label or Dye | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Label or Dye | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16401475
![]() |
IBA Lifesciences
2-1562-050 |
DY-488 |
292.00€
50µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16431475
![]() |
IBA Lifesciences
2-1565-050 |
DY-549 | N/A | ||||||
16461475
![]() |
IBA Lifesciences
2-1568-050 |
DY-649 |
297.00€
50µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Strep-Tactin™XT is a streptavidin variant, which binds to the Strep-tag™II and Twin-Strep-tag™ with high affinity and specificity.It is available as conjugate with fluorescent dyes (DY-488, DY-549, DY-649) for fast and directed detection of N-terminally, C-terminally as well as internally tagged Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins in applications like ELISA, FACS, immunohistochemistry, and immunocytochemistry.
The absorption/emission maxima of the fluorescent dyes are:
• DY-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Specifica
0.10 mL | |
Solution in PBS; 0.01 % NaN3; 1 mg/ mL BSA | |
50 μg | |
Conjugate |
0.5 mg/mL | |
Undiluted: 2°C to 8°C, protect from light; Diluted: -25°C to -15°C | |
Strep-tag™II and Twin-Strep-tag™ |
Esclusivamente per scopi di ricerca.