Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™, 50% Suspension
Used for purification of recombinant Strep-tag proteins under gravity flow and low pressure or FPLC
Marca:  IBA Lifesciences 2-1206-002
Codice prodotto. 12846446
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High capacity resin provides 2 to 3 times higher binding capacity for strep-tag proteins than standard Strep-Tactin Superflow suspension
  • Higher yields of highly pure Strep-tag protein
  • Bulk resin is recommended for packing of columns and cartridges since the resin is optimized for column affinity chromatography rather than for batch purification
  • Binding capacity: 1mL sedimented resin (corresponding to 2mL of 50 % suspension) is useful for one-step purification of 50 to 100nmol recombinant Strep-tag protein (up to 3mg in case of  30 kDa protein)
Specifica
Specifica
4 mL
2°C to 8°C
50% suspension
6 months after shipping.
Biotin: >300 nmol/ mL resin
Certificati
Promozioni
Promozioni
Esclusivamente per scopi di ricerca.