Learn More
Buerkle™ Straight Suction Tube for Buerkle™ ProfiSampler
These disposable tubes can be immersed absolutely vertically into the container.
184.00€ - 250.00€
Specifica
Product Type | Suction Tube |
---|---|
Stile | Straight |
Peso (sistema metrico) | 0.8 kg |
Diametro (sistema metrico) esterno | 6 x 8 mm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Colore | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Colore | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11862303
|
Buerkle™
5305-1024 |
220 cm | Black | Polyamide |
250.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11892283
|
Buerkle™
5305-1022 |
200 cm | Transparent | Polyethylene |
184.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Manufactured from either polyethylene or polyamide plastic
- Polyethylene tubes used for general sampling, polyamide tubes used for flammable liquids in VbF Hazard Category AI (electrically conducting)
- Diameter of 6 x 8 mm
- Not autoclavable
Specifica
Suction Tube | |
Straight | |
0.8 kg | |
6 x 8 mm |