Learn More
Gosselin™ Straight Specimen Containers with Red Cap
CORNING GOSSELIN™ Straight Container, Specimen Vials, PP come in different sizes and quantities, and are available sterile and non-sterile.
158.28€ - 298.90€
Specifica
Product Type | Specimen Container |
---|---|
Closure Included | Yes |
Materiale | Polypropylene |
Forma | Straight |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15438824
|
Gosselin™
TP35C-052 |
60 mL |
298.90€
pezzi 600 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15488844
|
Gosselin™
TP53C-042 |
180 mL |
158.28€
pezzi 200 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Clear and break-resistant polypropylene (PP)
- Available in different sizes and quantities
- Color-coded screw caps
Specifica
Specimen Container | |
Polypropylene | |
Sterile | |
Screw Cap | |
No Label |
Yes | |
Straight | |
Red | |
Clear |