Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Straight Socket Adapter
Adapters with NS socket and straight glass olive
Marca:  Lenz Laborglasintrumente™ 05101002
Codice prodotto. 11866074
  • 15.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 1 per pack
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
NS 19/26
Adapter with NS socket and straight olive
Duran Tubing
1