Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Straight Receiver Adapters
Receiver adapters with drain tip
Marca:  Lenz Laborglasintrumente™ 05272011
Codice prodotto. 11913531
  • 47.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-05-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Receiver adapters acc. to DIN 12594
  • With NS socket and NS cone
  • With drain tip
  • Vacuum connection: thread GL18
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
NS 19/26
1
GL 18
Duran Tubing
NS 19/26