Learn More
Thermo Scientific™ Storage Canes
GREENER_CHOICE
Store various cryostorage tubes in these storage canes, available in standard or stepped format to accommodate a variety of vial sizes and designs.
26.00€ - 90.40€
Specifica
Materiale Alluminio
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Tipo Progettazione Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Progettazione Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10356091
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
378441
Cryo Storage Cane Standard 29 cm
90.40€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10100341
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
5015-0001
Cryo Storage Cane A gradini 29 cm
26.00€
pezzi 12
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11860491
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
5015-0002
Cryo Storage Cane Standard 30 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10738371
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
5015-0002
Cryo Storage Cane Standard 30 cm
27.55€
pezzi 12
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
10410803
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
DS5020-0000
Cryo Cane Coder Coder Not Applicable
60.60€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Le stecche di stoccaggio Thermo Scientific™ consentono di conservare provette per crioconservazione Thermo Scientific™ Nalgene™ o Thermo Scientific™ Nunc™. Disponibili in formato standard o scalare, in grado di alloggiare diversi formati e modelli di fiale.
  • Able to store tubes protected with Thermo Scientific™ CryoFlex™ tubing
  • Compatible with color coders that attach to the end of the cane and can be written on for quick identification and inventory management
Specifica
Specifica
Alluminio