Learn More
Buerkle™ Storage Bottles with Threaded Connector
Buerkle™ Storage Bottles with Threaded Connector has thick sides with sturdy carrying handle for safe transport and storage.
62.30€ - 250.00€
Specifica
Colore | Transparent |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuffs |
Materiale | HDPE |
Trasparenza | Si |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 50 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10380861
|
Buerkle™
0402-0005 |
5 L |
62.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10430621
|
Buerkle™
0402-0025 |
25 L |
145.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10166020
|
Buerkle™
0402-0010 |
10 L |
77.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10298870
|
Buerkle™
0402-0060 |
60 L |
250.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- The venting valve (accessory) lets air into the container in order to prevent a vacuum in the bottle
- The canister can also be used as a settling canister
- Via a threaded connector, a spigot or other accessories with an inner thread/cap nut of 3/4 in. can be attached
- HDPE
- Bottle opening diameter 50mm
Specifica
Transparent | |
HDPE | |
50 mm | |
Si | |
HDPE | |
No |
Foodstuffs | |
Si | |
Sì | |
Storage Bottle | |
Screw Cap |