missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Seward™ Stomacher™ 80 MicroBiomaster Laboratory Paddle Blender

Provides small tissue processing solutions for clinical, life science and microbiology applications. The microBiomaster has an increased sampling volume range for effective homogenization and sample recovery below 1mL volumes.

Marca:  Seward™ 0080/000/EU/m

Codice prodotto. 11701477

  • 4200.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Adjustable process times and paddle speeds
  • Proven enhancement in cell recovery and viability
  • No risk of cross-contamination
  • Process samples from 250μL to 80mL
  • Cost-effective sample preparation
Specifica

Specifica

250 μL to 80 mL
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Vedi i prodotti accessori
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato