Learn More
Kimtech™ Kimtech™ Sterling™ Nitrile-Xtra™ Guanti ambidestri - Grigio
I guanti Kimtech™ Sterling™ Xtra™ in nitrile proteggono dalla contaminazione di schizzi di agenti chimici e microorganismi, offrendo una protezione eccellente in caso di necessità.
Descrizione
I guanti Kimtech™ Sterling™ Xtra™ in nitrile proteggono dalla contaminazione di schizzi di agenti chimici e microorganismi, offrendo una protezione eccellente in caso di necessità. I guanti extra lunghi privi di polveri sono ideali per l'uso negli ambienti di ricerca e produzione di settori come le scienze forensi e biologiche e la produzione farmaceutica non sterile.I guanti hanno i polsini più lunghi e sono realizzati con un approccio innovativo basato sull'utilizzo di polimero nitrile sintetico che permette di dissipare le cariche elettrostatiche durante l'uso. Malgrado uno spessore di appena 0,09 mm, assicurano una resistenza eccellente per l'impiego in processi rigorosi. Queste caratteristiche fisiche brevettate offrono tutto il comfort del lattice ma con la protezione chimica e meccanica di livello superiore del nitrile, riducendo inoltre il rischio di reazioni allergiche di TIPO 1 associate all'uso dei guanti.La produzione di precisione riduce il rischio di contaminazione e garantisce ai guanti in nitrile elevati livelli di conformità normativa. I polsini bordati e i polpastrelli goffrati permettono di maneggiare in modo sicuro materiali asciutti e bagnati. Questi guanti ambidestri sono stati ampiamente testati per l'utilizzo in condizioni severe.In più, grazie alla sottile struttura in nitrile e al packaging efficiente, questi guanti extra lunghi resistenti agli agenti chimici permettono di ridurre i rifiuti fino al 33%. Inoltre, sono forniti in confezioni che contengono fino al 50% in più di guanti rispetto alle normali scatole.Taglie disponibili/Codici:XS - 98341S - 98342M - 98343L - 98344XL - 98345
- Conformità garantita:- DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K) per la protezione da schizzi di sostanze chimiche- EN 374-4:2003 per la resistenza alla degradazione da sostanze chimiche- EN ISO 374-5:2016 per la protezione da VIRUS e microrganismi
- Prodotti utilizzando una tecnologia proprietaria di Sterling™ che coniuga sicurezza e comfort. Il design efficiente ed ecologico riduce al minimo i rifiuti senza compromettere la sicurezza.
- L'uso del nitrile permette di ottenere prodotti più resistenti e sottili rispetto all'uso del lattice. Questi guanti offrono una protezione certificata da una vasta gamma di agenti contaminanti e sono idonei al contatto alimentare.
- Questi guanti extra lunghi ambidestri grigi sono sottoposti a test antistatici per proteggere l'utilizzatore e le apparecchiature.
- I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente.
- I polsini bordati migliorano la resistenza e riducono il rischio di strappi e arrotolamenti: i guanti risultano più robusti e facili da indossare e togliere.
- Sono privi di lattice naturale, silicone e polveri, riducendo il rischio di irritazione della pelle.
- Disponibili in varie misure, da XS a XL.
Specifica
Gray | |
Nitrile |