Learn More
Sampling Systems™ SteriWare Swabbing Templates
These swabbing templates are ideal for ensuring consistency when swabbing for cleaning validation purposes. They are made in a cleanroom and come individually bagged to help reduce the risk of contamination.
212.00€ - 248.00€
Specifica
Product Type | Swabbing Template |
---|---|
Materiale | HDPE |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Monouso | Single-use |
Graduato | No |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17992062
|
Sampling Systems™
8888H-50 |
Non-sterile | 50 x 50 mm |
212.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17972072
|
Sampling Systems™
8888H-50S |
Sterile | 50 x 50 mm |
239.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17942122
|
Sampling Systems™
8888H-100 |
Non-sterile | 100 x 100 mm |
221.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17982062
|
Sampling Systems™
8888H-100S |
Sterile | 100 x 100 mm |
248.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Available sterile or non-sterile
- Ensures consistent validation results
Specifica
Swabbing Template | |
Not Autoclavable | |
No |
HDPE | |
Single-use |