Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Sterile HDPE Disposable Powder Thief
Sampling Systems™ SteriWare™ Sterile HDPE Disposable Powder Thief is ideal for taking representative samples from known locations within the bulk powder.
164.00€ - 220.00€
Specifica
Materiale | HDPE |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Diametro (sistema metrico) | 21 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11965437
![]() |
Sampling Systems™
8060H-501S |
1 mL | 500 mm |
164.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 28-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11925457
![]() |
Sampling Systems™
8060H-1001S |
1 mL | 1000 mm |
220.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11925636
![]() |
Sampling Systems™
8060H-1005S |
5 mL | 1000 mm |
220.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11965636
![]() |
Sampling Systems™
8060H-1010S |
10 mL | 1000 mm |
220.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11995437
![]() |
Sampling Systems™
8060H-520S |
20 mL | 500 mm |
164.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 28-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11905636
![]() |
Sampling Systems™
8060H-505S |
5 mL | 500 mm |
164.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 27-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11945457
![]() |
Sampling Systems™
8060H-1020S |
20 mL | 1000 mm |
220.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Assembled and packed in a cleanroom
- Individually Bagged
- Made from FDA or EU conforming HDPE
- Available as gamma irradiated sterile (SAL 10-6)
- BSE/TSE Free
- Full Batch Traceability
- Suitable for use in ATEX zones 0, 1 and 2
- Cross-contamination risk is eliminated - the device can be used straight from the bag
- No cleaning is required before or after sampling
- No cleaning validation (this is very expensive to set up and run)
- Manufactured in a class 100,000 cleanroom environment (check individual sampler descriptions)
- Peace of mind
- Suitable for all industries (pharmaceutical, food, chemical, cosmetic, biotechnology etc.)
- Suitable for use in ATEX Zones 0, 1 and 2
- Financial
- Save time and money (it will cost more to clean a reusable sampler than to buy a disposable sampler)
Specifica
HDPE | |
Sterile | |
21 mm |