Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Slot Samplers
Improve your powder sampling with the SteriWare™ Slot Sampler. With single use Slot Samplers you will be able to quickly take multilevel samples from a wide range of powders and granules. SteriWare™ Slot Samplers are widely used throughout the food and pharmaceutical industries.
196.00€ - 210.00€
Specifica
Materiale | HDPE |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 75 mL |
Monouso | Single-use |
Tipo di imballaggio | Individually Bagged |
Lunghezza (sistema metrico) | 420 mm |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17594596
![]() |
Sampling Systems™
8073H-300 |
Non-sterile |
196.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17504606
![]() |
Sampling Systems™
8073H-300S |
Sterile |
210.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- The sterile, disposable Slot Sampler is ideal for taking a multilevel, cross sectional sample from powders and granules.
- It is available in 2 diameters which gives the option of standard volume or large volume sampling from multiple points.
- The standard 25 mm diameter version is available in various lengths.
- Simple to use.
- Push the sampler into the powder and rotate the handle to open the sampler and take the sample.
- Close and remove the sampler.
- Made from food grade HDPE.
- Conforms to the latest FDA and EU requirements.
- BSE/TSE free.
- The samplers are manufactured, assembled and packed in a cleanroom to ensure cleanliness.
Specifica
HDPE | |
Single-use | |
420 mm |
75 mL | |
Individually Bagged |